3,5-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dimethylcyclohexanol
OR920486-100G OR920486-25G OR920486-5G
APOSOR920486-100GEA 745 CHF
APOSOR920486-100G APOSOR920486-25G APOSOR920486-5G
3,5-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 95%
3,5-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch)
Formel: C₈H₁₆O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001447
CAS-Nummer: 5441-52-1