2-(3-Chlorpropoxy)tetrahydro-2H-pyran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920428-25G OR920428-5G
APOSOR920428-25GEA 410 CHF
APOSOR920428-25G APOSOR920428-5G
2-(3-Chlorpropoxy)tetrahydro-2H-pyran 95%
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Formel: C₈H₁₅ClO₂
MW: 178,66 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023846
CAS-Nummer: 42330-88-1