Butylcarbamat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Carbamic acid butyl ester
OR920407-100G OR920407-500G
APOSOR920407-100GEA 99.3 CHF
APOSOR920407-100G APOSOR920407-500G
Butylcarbamat 95%
Butylcarbamat
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007967
CAS-Nummer: 592-35-8