2-Hydroxy-1-naphthoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920361-100G OR920361-25G
APOSOR920361-100GEA 227 CHF
APOSOR920361-100G APOSOR920361-25G
2-Hydroxy-1-naphthoesäure 98%
2-Hydroxy-1-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₃
MW: 188.18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004009
CAS-Nummer: 2283-08-1