(-)-Terpinen-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (-)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (R)-1-Isopropyl-4-methylcyclohex-3-enol, (-)-4-Hydroxy-4-isopropyl-1-methyl-1-cyclohexene, (-)-p-Menth-1-en-4-ol
OR920302-100G
APOSOR920302-100GEA 43.6 CHF
APOSOR920302-100G
(-)-Terpinen-4-ol 95%
(-)-Terpinen-4-ol
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Dichte: 0.934 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167108
CAS-Nummer: 20126-76-5