3-(Diethylamino)-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Diethylamino)propan-1-ol, 3-Diethylamino-1-propanol
OR920298-100G
APOSOR920298-100GEA 179 CHF
APOSOR920298-100G
3-(Diethylamino)-1-propanol 95%
3-(Diethylamino)-1-propanol
Formel: C₇H₁₇NO
MW: 131,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002947
CAS-Nummer: 622-93-5