(4-Pyridyl)essigsäureethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl (4-pyridyl)acetate, Ethyl 4-pyridylacetate, Ethyl 4-pyridineacetate
OR920243-25G OR920243-5G
APOSOR920243-25GEA 443 CHF
APOSOR920243-25G APOSOR920243-5G
(4-Pyridyl)essigsäureethylester 95%
(4-Pyridyl)essigsäureethylester
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051830
CAS-Nummer: 54401-85-3