cis-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920231-1G
OR920231-250MG
APOSOR920231-1GEA
397
CHF
APOSOR920231-1G
APOSOR920231-250MG
cis-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
cis-4-tert-Butylcyclohexanol
Formel:
C₁₀H₂₀O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070476 CAS-Nummer: 937-05-3 |