2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920230-10G
OR920230-25G
APOSOR920230-10GEA
55.7
CHF
APOSOR920230-10G
APOSOR920230-25G
2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine 95%
2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine
Formel:
C₄H₃Cl₂N₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00128159 CAS-Nummer: 3638-04-8 |