sec-Butyl crotonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Crotonic Acid sec-Butyl Ester
OR920185-100G OR920185-25G OR920185-5G
APOSOR920185-100GEA 688 CHF
APOSOR920185-100G APOSOR920185-25G APOSOR920185-5G
sec-Butyl crotonate 95%
sec-Butyl crotonate
Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059054
CAS-Nummer: 10371-45-6