2-tert-Butylpyrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920095-1G OR920095-5G
APOSOR920095-1GEA 174 CHF
APOSOR920095-1G APOSOR920095-5G
2-tert-Butylpyrazin 95%
2-tert-Butylpyrazin
Formel: C₈H₁₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069193
CAS-Nummer: 32741-11-0