(4-Methoxy-1-naphthyl)methanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Hydroxymethyl)-4-methoxynaphthalene, (4-Methoxynaphthalen-1-yl)methanol
OR920087-5G
APOSOR920087-5GEA 233 CHF
APOSOR920087-5G
(4-Methoxy-1-naphthyl)methanol 96%
(4-Methoxy-1-naphthyl)methanol
Formel: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04089264
CAS-Nummer: 16820-54-5