(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920063-1G OR920063-250MG
APOSOR920063-1GEA 161 CHF
APOSOR920063-1G APOSOR920063-250MG
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene
Formel: C₁₀H₁₄O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1052236-86-8