Methylhydrogenglutarat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methoxy-5-oxopentanoic acid
OR920036-25G
APOSOR920036-25GEA 73.1 CHF
APOSOR920036-25G
Methylhydrogenglutarat 95%
Methylhydrogenglutarat
Formel: C₆H₁₀O₄
MW: 146,1412 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004409
CAS-Nummer: 1501-27-5