1,4-Benzoquinone dioxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: p-Quinone Dioxime
OR920023-100G OR920023-250G OR920023-25G
APOSOR920023-100GEA 271 CHF
APOSOR920023-100G APOSOR920023-250G APOSOR920023-25G
1,4-Benzoquinone dioxime 95%
1,4-Benzoquinone dioxime
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063636
CAS-Nummer: 105-11-3