1-(2-Chlorethoxy)propan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloroethyln-propylether, 2-Chloroethyl Propyl ether, 2-Propoxyethyl chloride
OR919962-25G OR919962-100G
APOSOR919962-25GEA 87 CHF
APOSOR919962-25G APOSOR919962-100G
1-(2-Chlorethoxy)propan 98%
1-(2-Chloroethoxy)propane
Formel: ClCH₂CH₂OCH₂CH₂CH₃
MW: 122,59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059052
CAS-Nummer: 42149-74-6