2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-p-anisidine Hydrochloride, 2-Amino-5-methoxyphenol Hydrochloride
OR919803-1G OR919803-250MG
APOSOR919803-1GEA 101 CHF
APOSOR919803-1G APOSOR919803-250MG
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride 97%
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride
Formel: C₇H₉NO₂
MW: 175,61 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052002
CAS-Nummer: 39547-15-4