1-(Methoxymethyl)benzotriazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919800-1G OR919800-5G
APOSOR919800-1GEA 305 CHF
APOSOR919800-1G APOSOR919800-5G
1-(Methoxymethyl)benzotriazol 95%
1-(Methoxymethyl)benzotriazole
Formel: C₈H₉N₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216630
CAS-Nummer: 71878-80-3