2,6-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2,6-Dimethylcyclohexanol
OR919777-25G
OR919777-5G
APOSOR919777-25GEA
254
CHF
APOSOR919777-25G
APOSOR919777-5G
2,6-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 95%
2,6-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch)
Formel:
C₈H₁₆O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001502 CAS-Nummer: 5337-72-4 |