Allyl-benzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919704-100G
OR919704-25G
OR919704-5G
APOSOR919704-100GEA
240
CHF
APOSOR919704-100G
APOSOR919704-25G
APOSOR919704-5G
Allyl-benzoat 95%
Allyl-benzoat
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00026104 CAS-Nummer: 583-04-0 |