1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919695-25G OR919695-5G
APOSOR919695-25GEA 262 CHF
APOSOR919695-25G APOSOR919695-5G
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine 95%
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine
Formel: C₉H₁₆N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191397
CAS-Nummer: 140837-33-8