N-(4-Hydroxyphenyl)Methacrylamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919641-25G
OR919641-5G
APOSOR919641-25GEA
344
CHF
APOSOR919641-25G
APOSOR919641-5G
N-(4-Hydroxyphenyl)Methacrylamid 98%
N-(4-Hydroxyphenyl)Methacrylamid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,20 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
19243-95-9 |