8-Chinolinthiolhydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Thiooxine Hydrochloride, 8-Mercaptoquinoline Hydrochloride
OR919640-1G OR919640-250MG
APOSOR919640-1GEA 110 CHF
APOSOR919640-1G APOSOR919640-250MG
8-Chinolinthiolhydrochlorid 95%
8-Chinolinthiolhydrochlorid
Formel: C₉H₇NS
MW: 197,68 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043261
CAS-Nummer: 34006-16-1