1-Phenyl-2-butanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Phenylbutan-2-one, Benzyl ethyl ketone
OR919635-5G
APOSOR919635-5GEA
227
CHF
APOSOR919635-5G
1-Phenyl-2-butanon 95%
1-Phenyl-2-butanon
Formel:
C₆H₅C(O)CH₂CH₂CH₃ MW: 148,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009315 CAS-Nummer: 1007-32-5 |