2-Formylpropion-Säure Ethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Formylpropionic Acid Ethyl Ester
OR919329-1G OR919329-250MG
APOSOR919329-1GEA 784 CHF
APOSOR919329-1G APOSOR919329-250MG
2-Formylpropion-Säure Ethylester 95%
Ethyl-2-formylpropionate
Formel: C₆H₁₀O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044012
CAS-Nummer: 27772-62-9