4-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9193-1G OR9193-250MG OR9193-5G
APOSOR9193-1GEA 29.7 CHF
APOSOR9193-1G APOSOR9193-250MG APOSOR9193-5G
4-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
Melting Pt: 98.5…100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271963
CAS-Nummer: 51359-78-5
UN: 3261
ADR: 8,III