N-sec-Butylpropylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919285-5G
APOSOR919285-5GEA 158 CHF
APOSOR919285-5G
N-sec-Butylpropylamin 95%
N-sec-Butylpropylamin
Formel: C₇H₁₇N
MW: 115,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059398
CAS-Nummer: 39190-67-5