2-(2-Furyl)-1,3-dioxolan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Furfural Ethylene Acetal, 2-(2-Furyl)-1,3-dioxolane
OR919261-25G
APOSOR919261-25GEA 269 CHF
APOSOR919261-25G
2-(2-Furyl)-1,3-dioxolan 98%
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan
Formel: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00671520
CAS-Nummer: 1708-41-4