5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919253-1G OR919253-5G
APOSOR919253-1GEA 99.6 CHF
APOSOR919253-1G APOSOR919253-5G
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Formel: C₉H₁₄O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00799568
CAS-Nummer: 699-95-6