trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919237-1G OR919237-5G
APOSOR919237-1GEA 94 CHF
APOSOR919237-1G APOSOR919237-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₄O₃
MW: 158.20 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10566907
CAS-Nummer: 66185-74-8