2,6-Dichlorpyrimidin-4-carbonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919202-1G
APOSOR919202-1GEA 54.1 CHF
APOSOR919202-1G
2,6-Dichlorpyrimidin-4-carbonitril 97%
2,6-Dichlorpyrimidin-4-carbonitril
Formel: C₅HCl₂N₃
MW: 173,9900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16988336
CAS-Nummer: 26293-93-6