3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919056-1G OR919056-5G
APOSOR919056-1GEA 236 CHF
APOSOR919056-1G APOSOR919056-5G
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 95%
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04970957
CAS-Nummer: 956352-96-8