(Methylthio)acetaldehyddimethylacetal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(Methylthio)acetaldehydedimethylacetal
OR918956-25G
APOSOR918956-25GEA
107
CHF
APOSOR918956-25G
(Methylthio)acetaldehyddimethylacetal 95%
(Methylthio)acetaldehyddimethylacetal
Formel:
C₅H₁₂O₂S MW: 136,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009848 CAS-Nummer: 40015-15-4 |