N-Isopropylacrylamid  95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918836-25G OR918836-100G OR918836-500G
APOSOR918836-25GEA 95.8 CHF
APOSOR918836-25G APOSOR918836-100G APOSOR918836-500G
N-Isopropylacrylamid  95%
N-Isopropylacrylamid 
Formel: C₆H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041913
CAS-Nummer: 2210-25-5