N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 1H-imidazole-1-carboxylate, N-Boc-imidazole
OR918828-100G OR918828-500G
APOSOR918828-100GEA 90.5 CHF
APOSOR918828-100G APOSOR918828-500G
N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
N-tert-Butoxycarbonylimidazole
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,20 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014497
CAS-Nummer: 49761-82-2