9,9-Dimethylxanthene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
9,9-Dimethyl-9H-xanthene
OR918675-25G
OR918675-5G
OR918675-100G
APOSOR918675-25GEA
73.1
CHF
APOSOR918675-25G
APOSOR918675-5G
APOSOR918675-100G
9,9-Dimethylxanthene 98%
9,9-Dimethylxanthene
Formel:
C₁₅H₁₄O MW: 210,28 g/mol Melting Pt: 35…38 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134434 CAS-Nummer: 19814-75-6 |