7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918559-1G
OR918559-250MG
APOSOR918559-1GEA
541
CHF
APOSOR918559-1G
APOSOR918559-250MG
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbaldehyd 98%
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbaldehyd
Formel:
C₉H₈N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09994888 CAS-Nummer: 202348-54-7 |