N-Phenylmethansulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-(Methylsulphonyl)aniline
OR918539-100G OR918539-25G
APOSOR918539-100GEA 340 CHF
APOSOR918539-100G APOSOR918539-25G
N-Phenylmethansulfonamid 98%
N-Phenylmethansulfonamid
Formel: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043782
CAS-Nummer: 1197-22-4