Methyl-3-thiophencarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Thiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester
OR918386-100G
OR918386-25G
APOSOR918386-100GEA
310
CHF
APOSOR918386-100G
APOSOR918386-25G
Methyl-3-thiophencarboxylat 98%
Methyl-3-thiophencarboxylat
Formel:
C₆H₆O₂S MW: 142,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203810 CAS-Nummer: 22913-26-4 |