3-Methyl-4-heptanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: sec-Butyl Propyl ketone
OR918380-10G OR918380-1G OR918380-5G
APOSOR918380-10GEA 662 CHF
APOSOR918380-10G APOSOR918380-1G APOSOR918380-5G
3-Methyl-4-heptanon 95%
3-Methyl-4-heptanon
Formel: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Siedepunkt: 156 °C
Dichte: 0.82 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 38 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048721
CAS-Nummer: 15726-15-5