2-Pentyl-2-cyclopenten-1-on 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918346-25G
OR918346-5G
APOSOR918346-25GEA
375
CHF
APOSOR918346-25G
APOSOR918346-5G
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-on 95%
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one
Formel:
C₁₀H₁₆O MW: 152,24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036631 CAS-Nummer: 25564-22-1 |