3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918236-1G OR918236-250MG OR918236-5G
APOSOR918236-1GEA 92.3 CHF
APOSOR918236-1G APOSOR918236-250MG APOSOR918236-5G
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 95%
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Formel: C₄H₇Cl₂N₃
MW: 168.03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09701417
CAS-Nummer: 135206-76-7