Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-amino-3-methoxybenzoate
OR918235-5G
APOSOR918235-5GEA
158
CHF
APOSOR918235-5G
Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate 95%
Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11113109 CAS-Nummer: 5121-34-6 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)