Methyl-3-methoxyacrylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 3-methoxyacrylate
OR917991-100G
OR917991-500G
APOSOR917991-100GEA
90.5
CHF
APOSOR917991-100G
APOSOR917991-500G
Methyl-3-methoxyacrylat 97%
Methyl-3-methoxyacrylat
Formel:
C₅H₈O₃ MW: 116,1152 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00128206 CAS-Nummer: 34846-90-7 UN: 3334 ADR: 9,III |