((S)-Piperidin-2-yl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-Piperidin-2-ylmethanol
OR917897-1G
OR917897-5G
APOSOR917897-1GEA
154
CHF
APOSOR917897-1G
APOSOR917897-5G
((S)-Piperidin-2-yl)methanol 97%
((S)-Piperidin-2-yl)methanol
Formel:
C₆H₁₃NO MW: 115,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11036291 CAS-Nummer: 41373-39-1 |