tert-Butyl crotonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Crotonic Acid tert-Butyl Ester
OR917764-25G OR917764-5G
APOSOR917764-25GEA 445 CHF
APOSOR917764-25G APOSOR917764-5G
tert-Butyl crotonate 95%
tert-Butyl crotonate
Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059055
CAS-Nummer: 79218-15-8