2,3-Dihydroxybenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917737-5G
APOSOR917737-5GEA 122 CHF
APOSOR917737-5G
2,3-Dihydroxybenzonitril 95%
2,3-Dihydroxybenzonitril
Formel: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02261930
CAS-Nummer: 67984-81-0