1,3-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917608-25G OR917608-100G
APOSOR917608-25GEA 0 CHF
APOSOR917608-25G APOSOR917608-100G
1,3-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
1,3-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₂O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134411
CAS-Nummer: 3971-31-1