3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917584-5G
APOSOR917584-5GEA 81.9 CHF
APOSOR917584-5G
3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Formel: C3H4BrN3
MW: 161,9900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109755
CAS-Nummer: 56616-91-2