3-Chloro-5-methyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
OR917576-1G
APOSOR917576-1GEA 62.7 CHF
APOSOR917576-1G
3-Chloro-5-methyl-1H-pyrazole 95%
3-Chloro-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅ClN₂
MW: 116,55 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00233972
CAS-Nummer: 15953-45-4